Pointes à filtre, uTIP™
Universal, low retention, 300 µl, +, 59,54 mm, 10 racks, 96 each
N° de catalogue BITX63300045
Fournisseur:   BIOTIX
Pointes à filtre, uTIP™
N° de catalogue BITX63300045
Fournisseur:  BIOTIX
Pointes à filtre, uTIP™
Pointes à filtre, uTIP™
Universal, low retention, 300 µl, +, 59,54 mm, 10 racks, 96 each
Prix
SFr. 187.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 960 ST
Product Details & Documents
Cette nouvelle génération de pointes à filtre offre une excellente étanchéité à la fois sur les pipettes monocanal et multicanaux. Ces pointes sont conçues selon des technologies déposées pour une meilleure précision de pipetage.
  • PP, stérile, transparent
  • FlexFit™ offre une flexibilité à l'extrémité proximale de la pointe pour réduire les forces de chargement et d'éjection lorsque vous utilisez une pipette
  • La technologie Blade™ élimine la présence de gouttes suspendues au niveau de l'extrémité distale des pointes
  • Certifiées exemptes d'ADN, de DNase, de RNase et d'endotoxines (pyrogènes)
Les pointes fabriquées en X-Resin™ offrent la plus faible rétention de surface du secteur pour une récupération optimale des échantillons. Cet important taux de récupération des échantillons garantit performance et précision des données pour les dosages les plus sensibles pouvant être effectués de nos jours.
Tips made from X-Resin™ feature industry-leading low retention surface for maximum sample recovery. Robust sample recovery supports performance and data accuracy in today's most sensitive assays.
Chem-Resin™ provides a more neutral surface tension for working with polar solvents or highly electronegative reagents; the reduced hydrophobicity on the surface facilitates low volume draw and drip-free dispense of these classes of chemicals.
Manufactured under stringent controls in an ISO 9001 certified facility. Every lot is tested for precision assuring maximum quality and compatibility. All raw materials are traceable.
 : Fabriquées dans un bâtiment certifié ISO 9001 dans le cadre de contrôles stricts. Chaque lot est testé en termes de précision pour garantir qualité et compatibilité. Toutes les matières premières sont traçables.
 : Chaque plateau comporte une étiquette avec un numéro de série unique sous forme de code-barres, un numéro de référence et une description pour une grande traçabilité.
Spécifications
  • Emballage:
    10 racks, 96 each
  • Stérile:
    +
  • Volume:
    300 µl
  • Longueur:
    59,54 mm
  • Seq:
    13
  • Style de pointe:
    Universal, low retention