Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
950 L
N° de catalogue 20070.950
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 20070.950
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  75-05-8
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
950 L
Numéro CAS:  75-05-8
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 950 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • Numéro CAS:75-05-8
  • Formule:H₃CCN
  • Numéro MDL:MFCD00001878
  • Poids moléculaire:41.05 g/mol
  • Index Merck:13,00071
  • Point d'ébullition:81,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–45,7 °C
  • Densité:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:2 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471307-38
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Indice de réfraction (20°C):
    1.343 - 1.345
Spécifications
  • Cdt:
    950 L