Self-laminating Polyester Labels for M710
Labels, rectangular and round, B-116, M7-116-461, Polyester, Permanent, acrylique, White/Transparent, M710, 15,24W×41,28H×12,70Ø mm, 150 sets/box
Catalog # BRDY311977
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Self-laminating polyester labels for M710 printer.
- Self-laminating polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance, and high/low temperature performance
Ideal for laboratory labelling applications.
Specifications
- Imprimeur:M710
- Type:B-116
- Couleur:White/Transparent
- Désignation:Labels, rectangular and round
- Dimensions:15,24W×41,28H×12,70Ø mm
- Matière:Polyester
- Seq:08
- Modèle:M7-116-461
- Emballage:150 sets/box
- Adhésif:Permanent, acrylique
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..