[EN]10 COMPONENTS: 1000MG/L EACH 1 * 100 mL
Référence CMPLRM093091L1
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]10 COMPONENTS: 1000MG/L EACH 1 * 100 mL
Référence CMPLRM093091L1
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
NEXTAL PEGS SINGLE CONDITION REFILL 1 * 100 mL
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Bromocresol green-methyl red solution indicateur mixte, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Acid red 52, grade Technique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Rouge Allura AC 80% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
[EN]IGG1 ISOTYPE CONTROL N297S 1 * 5 mg
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Direct Red 23, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Fixateur cytologique, Q Path® Easyfix
Fournisseur: VWR Chemicals
Formaline solution 10%, tamponné neutre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Acid red 27 ≥85-95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
HAEMATOXYLIN GILL 1 3800ML 1 * 1 Pce
Fournisseur: Epredia
Acid Red 183 30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY