[EN]HS GENOMIC DNA DILUENT MARKER, 120ML 1 * 120 mL
Référence AGLSDNF-375-0120
Fournisseur: AGILENT
Frequently Bought Together
Solution de décontamination, RNase AWAY®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol), Millipore®
Fournisseur: Merck
VWR®, Boîtes de Petri, PS
Fournisseur: VWR Collection
Colorants pour gels, GelRed™ et GelGreen™
Fournisseur: Biotium
Décontaminant DNA AWAY®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Propanol-2 ≥99% pour les biotechnologies
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Cryoboîtes, carton, 133×133 mm
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, graduées
Fournisseur: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Fournisseur: EPPENDORF
Tube à réactifs/à centrifuger avec bouchon à vis
Fournisseur: Greiner Bio-One
Seringues à usage unique, 3 pièces, HENKE-JECT®
Fournisseur: HENKE SASS WOLF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
Pipettes sérologiques
Fournisseur: Greiner Bio-One