[EN]SMALL FRAGMENT DNA LADDER, 100UL 1 * 100 µG
AGLSDNF-363-U100
: AGILENT
Frequently Bought Together
VWR®, Sacs d’homogénéisation
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
: VWR Collection
Décontaminant DNA AWAY®
: Thermo Fisher Scientific
Kit E.Z.N.A.® Plasmid Mini I
: OMEGA BIO-TEK
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Kits for Precellys®
: Bertin Instruments
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
: VWR Collection
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®
: Quantabio
VWR®, Tubes à centrifuger, exempts de métal, avec bouchons à vis
: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF