VWR®, Single-Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Standard Line, 2 - 20 µl, ±3,0 - ±0,8 %, ≤1,5 - ≤0,3 %, jaune
613-7104
Ces pipettes légères de la gamme Standard offrent exactitude et précision. Leurs caractéristiques ergonomiques, telles que la forme profilée de la poignée et le système de ressort souple, permettent un pipetage fluide et sans effort, même pendant de longues périodes d'utilisation.
- Système de hauteur d'éjecteur facilement réglable pour s'adapter à pratiquement toutes les marques de pointes
- Résistant aux UV et entièrement autoclavable
- Système de recalibrage facile et rapide
- Arbre à code couleur pour une identification facile du volume
- Version 5000 et 10000 μl avec tige protégée par filtre
Documents
CoC VWR®, Single-channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume COC_VWR_SINGLE_CHANNEL_PIPETTES_MECHANICAL_VARIABLE_VOLUME_FULLY_AUTOCLAVABLE CoC_VWRI613-2895_B48350030 CoC_VWRI613-2895_B48350042 CoC_VWRI613-2895_B48350046
Manual VWR Mechanical Pipettes Manual VWR Standard Line Pipettors Manual VWR® Standard Line Manual VWR® Standard Line Pipettor Short Manual VWR UHP EHP Standard Line Pipettes
Manual
VWR® for Liquid Handling
Product Literature
- Code couleur:jaune
- Volume:2 - 20 µl
- Désignation:Standard Line
- Seq:06
- Précision:±3,0 - ±0,8 %
- Imprécision:≤1,5 - ≤0,3 %