[EN]CONTAINMENT SEAL FOR PRECELLYS 24 TO 1 * 1 Pce
Référence BERTP002535P24T0A0
Fournisseur: Bertin Instruments
[EN]CONTAINMENT SEAL FOR PRECELLYS 24 TO 1 * 1 Pce
Référence BERTP002535P24T0A0
Fournisseur: Bertin Instruments
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Cartouches de gaz, Campingaz®
Fournisseur: CAMPING GAZ
Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique
Fournisseur: HENKE SASS WOLF
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Accessories for pipetus® / pipetus®-standard / pipetus®-junior
Fournisseur: HIRSCHMANN
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Accessoires pour accu-jet® pro
Fournisseur: Brand
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Accessoires pour pipettes mécaniques
Fournisseur: VWR Collection
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals