,,9 components: 1000mg/l each of Ag Bi Cd Co Cr Li Ni Pb Tl in HNO3 5% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months. (12 months after opening),, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
Référence CMPLRM065088L1
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
,,9 components: 1000mg/l each of Ag Bi Cd Co Cr Li Ni Pb Tl in HNO3 5% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months. (12 months after opening),, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
Référence CMPLRM065088L1
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Bandelettes de test du nitrate, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ammoniaque 25%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Kits de tests colorimétriques visuels, dureté totale, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acide trifluoroacétique ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
NANOCOLOR® Photometric Tube Tests, Nitrate
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Ammoniaque 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acide trifluoroacétique ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
ADF Solution Volumetrique pour analyse des aliments pour animaux (NF V18-122)
Fournisseur: VWR Chemicals
Bandelettes de test du peroxyde, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Graisse pour joints, K.W.S.
Fournisseur: POLLATH
Paraffine, Point de solidification: 54 - 56 °C, Q Path® pour la microscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Bandelettes test nitrate/nitrite, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 98.5-100.5%, en pastilles, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Ammoniaque solution 25%, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Papier indicateur de pH, 1-14, Rota
Fournisseur: VWR Chemicals