POTASSIUM NITRATE (KNO3) 1 * 50 g
N° de catalogue CMPLPSKNC.50G
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
POTASSIUM NITRATE (KNO3) 1 * 50 g
N° de catalogue CMPLPSKNC.50G
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Test strips, sulphate, QUANTOFIX®
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Ammoniaque 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du peroxyde, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests, chlorure, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Tablettes pour Kjeldahl, Kjeltabs
Fournisseur: THOMPSON & CAPPER
Qualitative test paper phosphatesmo MI for phosphatase in milk
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Kits de tests, ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acide formique 100% ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Ascorbic acid test strips, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
Giemsa colorant solution pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Kits de tests, nitrite, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium hydroxyde 98.5-100.5%, en pastilles, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Ammonium formiate ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests, phosphate, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Nitrite VHR L, 500 ml
Fournisseur: Lovibond