(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Bottle, 25 g
N° de catalogue APOSOR923407-25G
Fournisseur: Apollo Scientific
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
N° de catalogue APOSOR923407-25G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 23953-00-6
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: (S)-2-Methoxypropanoic acid
- Numéro CAS:23953-00-6
- Formule:C₄H₈O₃
- Numéro MDL:MFCD01632589
- Poids moléculaire:104.105 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:25 g