ethanedithioamide 98%
Bottle
N° de catalogue APOSOR24680-5G
Fournisseur: Apollo Scientific
ethanedithioamide 98%
N° de catalogue APOSOR24680-5G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 79-40-3
Aller à
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymes: Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
- Numéro CAS:79-40-3
- Formule:C₂H₄N₂S₂
- Numéro MDL:MFCD00004941
- Poids moléculaire:120,19655 g/mol
- EINECS:201-203-9
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



