ethanedithioamide 98%
ethanedithioamide 98%
Bottle
N° de catalogue APOSOR24680-1G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
ethanedithioamide 98%
N° de catalogue APOSOR24680-1G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  79-40-3
ethanedithioamide 98%
Bottle
Numéro CAS:  79-40-3
Prix
31.20 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymes:  Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
  • Numéro CAS:79-40-3
  • Formule:C₂H₄N₂S₂
  • Numéro MDL:MFCD00004941
  • Poids moléculaire:120,19655 g/mol
  • EINECS:201-203-9
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle