Acide hexanoïque 99%
Bottle, 25 g
N° de catalogue APOSOR6007-25G
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acide hexanoïque 99%
N° de catalogue APOSOR6007-25G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  142-62-1
Acide hexanoïque 99%
Bottle, 25 g
Numéro CAS:  142-62-1
Prix
SFr. 34.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Hexanoic acid
  • Numéro CAS:142-62-1
  • Formule:C₆H₁₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00004421
  • Poids moléculaire:116.16 g/mol
  • Point d'ébullition:202…203 °C
  • Point de fusion:–3 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    25 g
Spécifications