KIT FAN BIO-II-ADVANCE PLUS 1 * 1 Pce
N° de catalogue TELR1916045
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
KIT FAN BIO-II-ADVANCE PLUS 1 * 1 Pce
N° de catalogue TELR1916045
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
Frequently Bought Together
Accessoires pour Dispensette®
Fournisseur: Brand
Miniature inert valves, HV series
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
FAN EXCHANGE SET ( 230V ) 1 * 1 Pce
Fournisseur: Binder
[EN]COMPRESSED AIR OPTION RETROFIT KIT 1 * 1 KIT
Fournisseur: MEMMERT
VALVE HVXM 3-5 1 * 1 Pce
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Lithium Polymer Rechargable Battery
Fournisseur: EPPENDORF
[EN]ENGINE FOR PRECELLYS EVOLUTION 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bertin Instruments
DRIVE BELT 1 * 1 Pce
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
BIOTECTOR BASE REAGENT 1 * 20 L
Fournisseur: Hach
COLLIER SERRAGE TUYAU D. EXT 10 16MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: LAUDA
[EN]BIOTECTOR ACID REAGENT WITH CATALYST 1 * 20 L
Fournisseur: Hach
Chauffage 230V 260 1 * 1 Pce
Fournisseur: MEMMERT
Clef a quatre pans 1 * 1 Pce
Fournisseur: Hettich