VWR®, Cryo Boxes
VWR®, Cryo Boxes
81, rouge, 3 ml, 132×132×81,4 mm
N° de catalogue 479-2403
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Cryo Boxes
N° de catalogue 479-2403
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Cryo Boxes
VWR®, Cryo Boxes
81, rouge, 3 ml, 132×132×81,4 mm
Prix
SFr. 75.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
  • Suitable for storage temperatures down to –196°C
  • Available in a variety of color options
  • Grid option for coding on lid
  • Clear lid material
Made with PC material
Boxes are stackable. Designed for 25, 81, or 100 places to store both internal and external threaded vials (1 - 5 ml).
Base made with color options red, blue, green, white, and yellow. Lid has grid option for coding and made with clear material.
Informations de commande: Cryo tube picker is included.
Spécifications
  • Compartiments:
    81
  • Pour tubes:
    3 ml
  • l×p×h ext.:
    132×132×81,4 mm
  • Couleur:
    rouge
  • Seq:
    16
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 479-2294
    CryoHolder, model T
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..