VWR®, Cryo Boxes
25, blanc, 1 - 2 ml, 75,6×75,6×52,2 mm
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
- Suitable for storage temperatures down to –196°C
- Available in a variety of color options
- Grid option for coding on lid
- Clear lid material
Made with PC material
Boxes are stackable. Designed for 25, 81, or 100 places to store both internal and external threaded vials (1 - 5 ml).
Base made with color options red, blue, green, white, and yellow. Lid has grid option for coding and made with clear material.
Bestellinformationen: Cryo tube picker is included.
Dokumente
Spécifications
- Compartiments:25
- Pour tubes:1 - 2 ml
- l×p×h ext.:75,6×75,6×52,2 mm
- Couleur:blanc
- Seq:05
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..