Conteneurs rigides de support extérieur Avantor®
Product Details & Documents
Les sacs cubiques 3D s'adaptent aux conteneurs de support existants. Ces conteneurs de support sont disponibles en polyéthylène haute densité (PEHD), en polypropylène (PP) ou en acier inoxydable.
- Les sacs cubiques 3D standard sont disponibles en volumes de 100, 200 et 1 000 L avec 3 orifices supérieurs.
- Les sacs cubiques 3D standard sont disponibles avec ou sans orifice inférieur.
- Des versions pour salles blanches et pour le transport sont disponibles dans les deux matériaux.
- Les conteneurs en plastique sont pliables pour un rangement facile.
- Les conteneurs en acier inoxydable sont certifiés ISTA pour le transport.
Les sacs cubiques 3D Avantor® sont fabriqués à partir d’un film exclusif composé d’une couche intérieure et extérieure en polyéthylène avec une barrière contre les gaz et l’humidité entre les deux. Le film offre une grande capacité et flexibilité et résiste à une large gamme de produits chimiques.
Certifications: Récipients en acier inoxydable conformes à la certification ISTA 3.1B.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Capacité:250 L
- Désignation:Rigid outer support container, foldable, cleanroom version
- Matière:Plastique
- Seq:01
Complementary Products
Product Information
- Catalog #CapacitéDésignationAvailabilityPrice
- 734-2961500 lPoches cubiques 3D avec 2 ports platine silicone de 50 cm
Port 1 : 1,27×1,90 mm, avec pince de serrage et 1× MPX mâle
Port 2 : 1,27×1,90 mm, avec pince de serrage et 1× MPX femelleLog in for availability1 * 1 ST - 537.00 SFr. - 734-2960200 lPoches cubiques 3D avec 2 ports en silicone platine de 50 cm
Port 1 : 1,27 × 1,90 mm, avec pince de serrage et 1 connecteur mâle MPX
Port 2 : 1,27 × 1,90 mm, avec pince et 1 connecteur femelle MPXLog in for availability1 * 5 ST - 3 920.00 SFr.
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..