Graphite, en poudre, TECHNICAL
Plastic drum, 25 kg
N° de catalogue 24489.460
Fournisseur:   VWR Chemicals
Graphite, en poudre, TECHNICAL
N° de catalogue 24489.460
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  7782-42-5
Graphite, en poudre, TECHNICAL
Graphite, en poudre, TECHNICAL
Plastic drum, 25 kg
Numéro CAS:  7782-42-5
Prix
497.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 kg
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7782-42-5
  • Formule:C
  • Numéro MDL:MFCD00144065
  • Poids moléculaire:12.01 g/mol
  • Index Merck:12,04560
  • Point de fusion:3827 °C
  • Densité:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-955-3
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Identification:
    Conforme
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic drum
  • Cdt:
    25 kg
Spécifications