Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 100, 100×, 0,21 mm
N° de catalogue ECHLRMAG1013
Fournisseur:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
N° de catalogue ECHLRMAG1013
Fournisseur:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 100, 100×, 0,21 mm
Prix
353.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Spécifications
  • Grossissement:
    100×
  • Désignation:
    Plan apochromat, N.A. 100
  • Seq:
    07
  • Distance de travail:
    0,21 mm