Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Flacon rond large ouverture 100 ml verre blanc - filetage 400/38 1 * 68 Pce
Katalognr. SPVAB00644EURO
Anbieter:
GRAVIS
Bild vergrößern
Flacon rond large ouverture 100 ml verre blanc - filetage 400/38 1 * 68 Pce
Katalognr. SPVAB00644EURO
Anbieter:
GRAVIS
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Béchers, forme haute
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Ballons, fond rond avec col rodé normalisé
Anbieter: VWR Collection
Bouchons à vis pour flacons de laboratoire, DURAN®
Anbieter: DWK Life Sciences
Bouchons à visser, PP
Anbieter: GRAVIS
VWR®, Béchers forme basse
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Pipettes Pasteur
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Flacons Erlenmeyer
Anbieter: VWR Collection
Flacons ronds avec bouchon à filetage, DURAN®
Anbieter: DWK Life Sciences
VWR®, Gants en nitrile
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Flacons de laboratoire, ronds
Anbieter: VWR Collection
CAPSULE A VISSER PP NOIR, POUR BAGUE PH 30MM JOINT TRESYLENE 1 * 100 Pce
Anbieter: GRAVIS