Static dissipative facemasks
Static dissipative facemasks
S/M, blanc
N° de catalogue DESC97551
Fournisseur:   DESCO
Static dissipative facemasks
N° de catalogue DESC97551
Fournisseur:  DESCO
Static dissipative facemasks
S/M, blanc
Prix
SFr. 28.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofiliment.
  • Can be washed multiple times in a mild detergent
  • Elastic ear loops
  • Adjustable nose wire helps ensure mask fits securely
  • Acceptable for use in ESD protected areas
  • Provides continuous and consistent charge dissipation
Elastic bands range from small-medium (69,85 mm) to large-extra large (82,55 mm). The mask area is the same size for all items.
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    02
  • Taille:
    S/M
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..