VWR®, Cryo coder cap inserts
VWR®, Cryo coder cap inserts
Cap insert, vert
N° de catalogue VWRI210-000040
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Cryo coder cap inserts
N° de catalogue VWRI210-000040
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Cryo coder cap inserts
VWR®, Cryo coder cap inserts
Cap insert, vert
Prix
SFr. 22.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Product can be used as coding/identification of samples types stored in it.
Cryocoder/cap inserts are available in multiple colour options: Violet, white, blue, orange, lilac, red, tan, yellow, green, grey, pink, assorted (five colours).
Spécifications
  • Couleur:
    vert
  • Désignation:
    Cap insert
  • Seq:
    03