Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat N.A. 0,75, 20×, 0,6 mm
N° de catalogue ECHLRMAG92022
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Grossissement:20×
- Désignation:Plan apochromat N.A. 0,75
- Seq:11
- Distance de travail:0,6 mm