ABCL 3-FLUORO-1-METHYL-5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PYRIDIN-2-ONE 1 * 200 mg
Référence MSPPA1-13476-200MG
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
ABCL 3-FLUORO-1-METHYL-5-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PYRIDIN-2-ONE 1 * 200 mg
Référence MSPPA1-13476-200MG
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol dénaturé, EMSURE® pour analyses (denaturé avec 1% MEK), Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol, anhydre (max. 0,002% H₂O) ≥99.9%
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM®, qualité Super Gradient pour HPLC, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
n-Hexane, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Fournisseur: Merck
Propanol-2 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
n-Hexane ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Ethanol absolu absolu ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol, HiPerSolv CHROMANORM®, Ultra Plus pour LC-MS, convient aux instruments UPLC/UHPLC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.5% (par GC), EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Pyridine, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Pyridine ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals