Anémomètre / Thermomètre digital - Maxi/MOY 0,0 à 30,0 m/s / ±(0,5 m/s + 5 %) - Température : -20,0° à +50,0°C / ±2°C - Unités : m/s, km/h, nœuds - Maxi/Moyenne/Hold - Rétro-éclairage/Auto ON-OFF - Fixations trépied possible (1952KO) - D : 103x54x28 1 * 1 Pce
MOIN0733SI
: MOINEAU
Frequently Bought Together