RBB Buffers
RBB Buffers
RBB Buffer, 4000 ml, 4.000 mL
N° de catalogue OMEGRBB-4000
Fournisseur:   OMEGA BIO-TEK
RBB Buffers
N° de catalogue OMEGRBB-4000
Fournisseur:  OMEGA BIO-TEK
Numéro CAS:  
RBB Buffers
RBB Buffer, 4000 ml, 4.000 mL
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4.000 mL
Product Details & Documents
Caution: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    4.000 mL
  • Désignation:
    RBB Buffer, 4000 ml