SABOURAUD GLUCOSE BOUILLON 1000ML 1 * 12 Pce
N° de catalogue MULL580.B100
Fournisseur: PHARMAMEDIA DR MULLER
SABOURAUD GLUCOSE BOUILLON 1000ML 1 * 12 Pce
N° de catalogue MULL580.B100
Fournisseur: PHARMAMEDIA DR MULLER
Frequently Bought Together
NBB®-B, bouillon
Fournisseur: DOEHLER GROUP
VWR®, Milieux de culture prêts à l'emploi, en flacons
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR Chemicals, Ingrédients de base pour milieu déshydraté
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® Dehydrated Culture Media, Powdered
Fournisseur: VWR Chemicals
SRK® Surfaces and Equipment Microbial Testing Devices
Fournisseur: Copan
Milieux de culture déshydratés
Fournisseur: Merck
[EN]SELECTIVE SUPPLEMENT MUP VIALS 1 * 10 Pce
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® Ready to Use Media Plates (90 mm), Irradiated
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Milieux de culture, prêts à l'emploi, en plaques
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Environmental 90 mm Petri plates
Fournisseur: VWR Chemicals
Dehydrated Media
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Culture media, ready to use, in plates
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Real-Time PCR detection kits, Allergen
Fournisseur: BIOPREMIER
CASEINPEPTON-SOJAPEPTON-AGAR, FUER D 1 * 500 g
Fournisseur: Merck
MALT AGAR 1 * 500 g
Fournisseur: LIOFILCHEM
SIMMONS CITRATE AGAR 1 * 100 g
Fournisseur: LIOFILCHEM