ContactUsLinkComponent
Masterflex® Male Rotating Luer Lock and Nut Assembly ¼" Int.Ø in Polypropylene; 10 pack
Masterflex® Male Rotating Luer Lock and Nut Assembly ¼" Int.Ø in Polypropylene; 10 pack
N° de catalogue MFLX40320-17
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
undefined
Masterflex® Male Rotating Luer Lock and Nut Assembly ¼" Int.Ø in Polypropylene; 10 pack
N° de catalogue MFLX40320-17
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
À propos de cet article
Transition facile vers un raccord Luer.
  • Idéal pour les applications générales et à usage unique, pour connecter les tubes au reste du système
  • Solutions de configuration personnalisée à usage unique pour minimiser les temps d'arrêt
  • Approbations réglementaires pour répondre à votre application unique
  • Déterminez quel type de connecteur est nécessaire pour votre application en contactant l'assistance technique gratuite
Ces raccords sont fabriqués dans une salle blanche de classe 7 ISO, dans une installation ISO 9001, en utilisant un système de qualité ISO 13485. Il existe une traçabilité complète du lot et des tolérances dimensionnelles étroites pour une fiabilité et une pureté de processus accrues. Tous les ports femelles peuvent être utilisés avec des raccords mâles à glissement ou des raccords mâles luer lock. En utilisant une large gamme de matériaux pour les raccords, nous pouvons prendre en charge des applications nécessitant une compatibilité chimique spécifique.
CrystalVu :
Stérilisation : Irradiation gamma, oxyde d'éthylène, autoclave
Approbations réglementaires : USP Classe VI, FDA 21 CFR 177.1520
Nylon médical :
Stérilisation : Oxyde d'éthylène, autoclave
Approbations réglementaires : FDA 21 CFR 178.3297
Nylon naturel :
Stérilisation : Oxyde d'éthylène, autoclave
Approbations réglementaires : FDA 21 CFR 177.1500
Kynar naturel :
Stérilisation : Irradiation gamma, oxyde d'éthylène, autoclave
Approbations réglementaires : USP Classe VI, FDA 21 CFR 177.2510
Polypropylène :
Stérilisation : Irradiation gamma
Approbations réglementaires : FDA 21 CFR 178.3297
  • Taille de l'ardillon/Tube Ø int. (port 1):
    ¼"
  • Type de connection:
    Male Luer and Nut Assembly
  • Flow pattern:
    Straight
  • Désignation:
    Male rotating Luer lock and nut assembly ¼" int.ø in polypropylene; 10 pack
  • Environmentally Preferable:
  • Connection type (port 1):
    Male Rotating Luer Lock
  • Connection type (port 2):
    Barb
  • No. of ports:
    2
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Cdt:
    10
  • Fitting material:
    Polypropylene
Frequently Bought Together