Masterflex® Console Gear Pump Drive for Micropump A-Mount Pump Head, 5,850 ml/min; 230 VAC
Catalog # MFLX75211-17-CH
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
About this item
Un simple contrôle de la vitesse réglable permet de gérer de nombreuses applications de manipulation des fluides.
- La plage de réglage de la vitesse de 100:1 permet de contrôler le débit sur une large plage
- Débit continu maximal possible avec les têtes de pompe Micropump® A-mount
- Fonctionnement simple grâce au contrôle de la vitesse par un seul tour
- L'interrupteur d'alimentation séparé permet de conserver le réglage de la vitesse lors de la mise en marche ou de l'arrêt de l'entraînement ; la LED sur le panneau avant indique que l'appareil est sous tension
- Commande à distance du démarrage et de l'arrêt via le connecteur DB9 à l'arrière de l'unité
- Maximum flow rate of 5,850 mL/min depending on pump head selected
- Powered by 230VAC
Ce variateur compact et économique offre un contrôle simple de la vitesse réglable pour de nombreuses applications de manipulation des fluides, du transfert général à la filtration en passant par l'injection de produits chimiques. Associé à une tête de pompe à engrenages de type A, il permet d'obtenir un débit de fluide sans impulsions.
Ordering information: La tête de pompe n’est pas incluse.
- Débit maximal:5850 ml/min
- Puissance:230 VAC; 50/60 Hz
- Débit min.:0,85 ml/min
- Désignation:Masterflex® Console Gear Pump Drive for Micropump A-Mount Pump Head 5,850 mL/min; 230VAC
- Hauteur:13,4 cm
- Longueur:23 cm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle continuous:Yes
- Enclosure IP rating:IP 22
- Min. motor RPM:50 rpm
- Motor enclosure type:Painted steel and ABS plastic
- Motor hp:1/20
- Remote control input:Start/stop
- Garantie:2 years
- Cdt:1
- Largeur:18,3 cm
- Electrical plug type:CH
- Max. motor RPM:5000 rpm
Frequently Bought Together