[EN]WIPE KLERWIPE SPO LOW RESID PEROX 20 1 * 300 Pce
Catalog # MSPP3079320
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
[EN]WIPE KLERWIPE SPO LOW RESID PEROX 20 1 * 300 Pce
Catalog # MSPP3079320
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Tétrahydrofuranne, EMPLURA®, très pur, Supelco®
Supplier: Merck
Acétonitrile, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Supplier: MACRON AVANTOR BRAND
[EN]O-XYLENE ANHYDROUS, 97 % 1 * 2 L
Supplier: Merck
Carbonate de diéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
1,8-Naphtalènediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
[EN]OXSILAN ICP STANDARD 1 - 11 ELEMENTS 1 * 1 L
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
n-Heptane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Méthanesulfonate de méthyle 99%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Butoxy-2-éthanol 99%, très pur
Supplier: Thermo Fisher Scientific
(±)-Butanol-2 ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
N,N-Diméthylacétamide ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Tétrahydrofuranne ≥99.9% sans inhibiteur, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 99.6% ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur.
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Eau ACS, déionisé
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Méthyléthylcétone ACS
Supplier: Thermo Fisher Scientific