MIKROZID AF WIPES JUMBO BOX (220PCS) 1 * 10 Pce
Catalog # SCUE70003093
Supplier: SCHÜLKE & MAYR GMBH
MIKROZID AF WIPES JUMBO BOX (220PCS) 1 * 10 Pce
Catalog # SCUE70003093
Supplier: SCHÜLKE & MAYR GMBH
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 70% (v/v) 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Supplier: VWR Chemicals
Eau USP, JP, Ph. Eur., purifié
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Dichlorométhane ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals