Ingrédients de base
HiVeg™ peptone No. 4, 500 g
Catalog # HIMERM006V-500G
Supplier: HIMEDIA
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
- Cdt:500 g
- Désignation:HiVeg™ peptone No. 4
- Cat. No.:HIMERM006V-500G
- Température de stockage:15…25 °C
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



