ContactUsLinkComponent
Moticam X5 Plus Caméra à monture C numérique enfichable Capteur: CMOS Taille du capteur: 1/3 Résolution en temps réel: 2.0MP (1920x1080 pixels) Résolution d'images fixes: 4.0MP Sortie: Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz), Ethernet et USB pour appareils externes 1 * 1 Pce
N° de catalogue MOTI1100600101322
Fournisseur:  MOTIC
Moticam X5 Plus Caméra à monture C numérique enfichable Capteur: CMOS Taille du capteur: 1/3 Résolution en temps réel: 2.0MP (1920x1080 pixels) Résolution d'images fixes: 4.0MP Sortie: Wi-Fi (2.4 ou 5 GHz), Ethernet et USB pour appareils externes 1 * 1 Pce
N° de catalogue MOTI1100600101322
Fournisseur:  MOTIC
Frequently Bought Together