ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ball Valve, 2-way, 1/4" NPT(F), PP with Buna N seals
  MFLX01378-83
undefined
Masterflex® Ball Valve, 2-way, 1/4" NPT(F), PP with Buna N seals
  MFLX01378-83
  • Modèle:
  • 01378-83
  • 01378-79
  • 01377-04
  • 01377-34
  • 01377-36
  • 01378-86
  • 01378-91
  • 01377-14
  • 01377-46
  • 01377-20
  • 01377-48
  • 01377-22
  • 01377-54
  • 01377-56
  • 01377-28
  • 01377-06
  • 01377-12
  • Ø intérieur tuyau:
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,5"
  • 0,5"
  • Hauteur:
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • Longueur:
  • 1,875"
  • 3,1875"
  • 3,1875"
  • 2,1875"
  • 3,1875"
  • 1,875"
  • 3,1875"
  • 1,875"
  • 3,1875"
  • 3,1875"
  • 2,1875"
  • 1,875"
  • 2,1875"
  • Pression max.:
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • Max. temperature:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • Orifice:
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • Wetted materials:
  • Polypropylene, Buna N
  • Polypropylene, Buna N
  • Polypropylene, EPDM
  • Polypropylene, EPDM
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, EPDM
  • Polypropylene, Buna N
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, EPDM
  • Polypropylene, EPDM
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, EPDM
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, EPDM
  • Garantie:
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  •  
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
  • Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
  • Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
  • Type de connection:
    NPT(F)
  • Taille du port:
    0,25 NPT(F)
  • Pression max.:
    8,6 bar (125 psi)
  • Max. temperature:
    60 °C (140 °F)
  • Désignation:
    Ball Valve, 2-way, 1/4" NPT(F), PP with Buna N seals
  • Seq:
    15
  • Environmentally Preferable:
  • Modèle:
    01378-83
  • Wetted materials:
    Polypropylene, Buna N
  • Hauteur:
    1,5"
  • Cdt:
    1
  • Cv:
    2
  • Inlet port:
    1/4" NPT(F)
  • Outlet port:
    1/4" NPT(F)
Frequently Bought Together