ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ball Valve, 2-Way Right Angled, 3/8"NPT(M) x 3/8" John Guest, PVC with EPDM Seal
  MFLX01378-76
undefined
Masterflex® Ball Valve, 2-Way Right Angled, 3/8"NPT(M) x 3/8" John Guest, PVC with EPDM Seal
  MFLX01378-76
  • Modèle:
  • 01378-76
  • 01378-50
  • 01378-54
  • 01379-22
  • 01378-56
  • 01379-23
  • 01378-64
  • 01379-24
  • 01378-46
  • 01378-48
  • 01378-52
  • 01378-58
  • 01379-15
  • 01379-16
  • 01378-72
  • 01378-74
  • 01378-60
  • 01378-66
  • 01378-68
  • 01378-70
  • 01379-27
  • 01379-28
  • 01379-30
  • 01379-17
  • 01379-18
  • 01379-19
  • 01379-20
  • Ø intérieur tuyau:
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • Tubing ext.Ø:
  • 0,375"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • Pression max.:
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • Max. temperature:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • Orifice:
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • Wetted materials:
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • Garantie:
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  •  
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
  • Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
  • Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
  • Type de connection:
    NPT(M) x John Guest
  • Pression max.:
    125 psi
  • Max. temperature:
    60 °C (140 °F)
  • Désignation:
    Ball valve, 2-way right angled, 3/8"NPT(M) x 3/8" John Guest, PVC w/EPDM seals
  • Seq:
    15
  • Environmentally Preferable:
  • Modèle:
    01378-76
  • Wetted materials:
    PVC
  • Tubing ext.Ø:
    0,375"
  • Garantie:
    6 Months
  • Orifice:
    11,0998 mm (0,437")
  • Cdt:
    1
  • Cv:
    7
  • Inlet port:
    3/8" NPT(M)
  • Outlet port:
    3/8" John Guest
Frequently Bought Together