Label printer, BSP61
Label printer, BSP61
Left applicator, cyl. stroke 200 mm with pressure reducer
N° de catalogue BRDY711040
Fournisseur:   Brady
Label printer, BSP61
N° de catalogue BRDY711040
Fournisseur:  Brady
Label printer, BSP61
Label printer, BSP61
Left applicator, cyl. stroke 200 mm with pressure reducer
Prix
SFr. 5’450.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The BSP™61 Print and apply system offers a fully automatic labelling solution anywhere along the production line. It combines a thermal transfer label printer with an automatic applicator and is designed to consistently print and accurately position and apply labels in almost all applications.
  • Print speed is 250 mm/s
  • Internal memory capacity is 64 mb with RAM/flash of 8 mb
  • Monocolour
  • Designed to handle up to 7000 labels per day
It remove the problems of automating label application to ensure reliable tracking and tracing with no cutting into the liner, clean pick up, no adhesive bleeding, no label curling and accuracy.
Higher volume applications such as PCB marking, component and product marking in high quality demanding industries like automotive, electronics and manufacturing.
Label dimension limits: Maximum width of 114 mm, minimum width of 10 mm, minimum height of 8 mm.
Informations de commande: For more information on available applicators or other accessories; contact your Avantor representative.
Spécifications
  • Désignation:
    Left applicator, cyl. stroke 200 mm with pressure reducer
  • Seq:
    02
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY149445
    Suite logicielle de numérisation et d'impression Brady pour stations de travail
    BBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Couleur et Découpe, GlobalMark 2 Multicolore, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, Série IP, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, Imprimantes à noyau THT 3", TLS 2200
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY195526
    Brady workstation CLP/GHS app via download
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 510.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY145445
    Workstation lockout writer software app
    BBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY149187
    Brady workstation automation software suite
    BBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00