Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing; 230 VAC, CH, 480 ml/min, Painted steel and ABS plastic, 77200-60 (L/S® Easy-Load® II Head), 133,4 mm, 256 mm, 228,6 mm, 600 rpm, 230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
N° de catalogue MFLX77910-45-CH
2 year warranty
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
N° de catalogue MFLX77910-45-CH
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Aller à
Product Details & Documents
Compact, cost effective pump systems for general fluid transfer applications.
- Simple operation with single-turn speed control
- Separate power switch enables you to maintain speed setting when turning drive on/off; front-panel LED indicates power on
- Reversible motor lets you easily prime/purge tubing and pump in either direction
- Remote control of start/stop via DB9 connector on back of drive
Choose a convenient, complete system all with one catalog number.
Spécifications
- Débit maximal:480 ml/min
- Puissance:230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
- Désignation:L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing; 230 VAC
- Hauteur:133,4 mm
- Longueur:256 mm
- Seq:05
- Tête de pompe:77200-60 (L/S® Easy-Load® II Head)
- Largeur:228,6 mm
- Matériau du boîtier:Painted steel and ABS plastic
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:600 rpm
- Type de commande:Variable-Speed Analog
- Min. flow rate per channel:16 ml/min
- Open-head sensor:No
- Précision:±5%
- Cycle de service:Continuous
- Remote I/O:Start/Stop
- Nombre de rouleaux:4
- Garantie:2 years
- Digital dispensing:No
- Modèle:77910-50
- Fréquence:50/60 Hz
- Drive IP rating:IP 22
- Tubes:06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- Tension:230 VAC
- Washdown capable:No
- Min. RPM:20 rpm
- Connection Cloud:No
- Max. flow rate per channel:480 ml/min
- Reversible motor:Yes
- Anti-goutte:No
- Cat. No.:MFLX77910-45-CH
- Entraînement:07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
- Pump series:L/S
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Current:0,8 A
- Nombre de canaux:1
Services
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- Qualification d'Installation et Qualification Opérationnelle d'une pompe péristatique chez le client, conformément aux SOP Avantor. Protocoles Avantor pour la qualification inclus. Frais de déplacement inclus (coût du transport aérien non inclu).Connexion Pour la disponibilité1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MFLX07528-80Handheld Remote Controller; DB9(M) Connector; 6 ft (1,8 m) CableConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 496.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MFLX77595-35Footswitch, DB9 male, for use with drivesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 408.00 SFr.