Masterflex® Ismatec® Microflex Variable-Speed Pump Systems, Avantor®
Microflex Compact Single-Channel Pump, 80 rpm, 115/230 V, CH, 11 ml/min, Painted steel, MICF, 114 mm, 172 mm, 134 mm, 80 rpm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,4 A @ 115 V; 0,25 A @ 230 V
N° de catalogue MFLX77122-32-CH
2 year warranty
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Ismatec® Microflex Variable-Speed Pump Systems, Avantor®
N° de catalogue MFLX77122-32-CH
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Aller à
Product Details & Documents
Easy-to-use low-flow pumps feature reversible pumping, remote start/stop, and rapid tubing changes.
- Polyphenylene sulfide (PPS), acetal, and copolyester pump head with four stainless steel (SS) rollers
- Pumps accept continuous lengths of tubing for a clean, uninterrupted flow path with no fittings.
- Separate single-turn speed control and cw/off/ccw switch with green LED power indicator—maintain speed setting when you turn pump on/off or reverse direction.
- Reversible permanent magnet DC motor; purge fluid before or after pumping; pump fluid in either direction.
- Remote control connections on back of pump; start/stop pump with a contact closure.
These easy-to-use pumps feature reversible pumping, remote control capabilities, and rapid tubing changes. Ideal for consistent fluid delivery in analyzer and other low-flow laboratory pumping applications. The quick-loading Microflex pump head has average fixed occlusion for tubing; no occlusion adjustments required.
Spécifications
- Débit maximal:11 ml/min
- Puissance:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,4 A @ 115 V; 0,25 A @ 230 V
- Désignation:Microflex Compact Single-Channel Pump, 80 rpm, 115/230 V
- Hauteur:114 mm
- Longueur:172 mm
- Seq:13
- Tête de pompe:MICF
- Largeur:134 mm
- Matériau du boîtier:Painted steel
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:80 rpm
- Type de commande:Analog
- Min. flow rate per channel:0,017 ml/min
- Open-head sensor:No
- Cycle de service:Continuous
- Connection Cloud:No
- Remote I/O:Start/Stop via Contact Closure
- Nombre de rouleaux:4
- Max. flow rate per channel:11 ml/min
- Garantie:2 years
- Reversible motor:Yes
- Digital dispensing:No
- Modèle:77122-32
- Anti-goutte:No
- Fréquence:50/60 Hz
- Cat. No.:MFLX77122-32-CH
- Series:MICF
- Entraînement:Compact Variable-Speed
- Drive IP rating:IP 22
- Tension:90 - 260 VAC
- Tubing sizes accepted:Microbore 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm ID
- Washdown capable:No
- Current:0,4 A @ 115 V; 0,25 A @ 230 V
- Min. RPM:13 rpm
- Nombre de canaux:1
Services
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- Qualification d'Installation et Qualification Opérationnelle d'une pompe péristatique chez le client, conformément aux SOP Avantor. Protocoles Avantor pour la qualification inclus. Frais de déplacement inclus (coût du transport aérien non inclu).Connexion Pour la disponibilité1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTube Ø int.Matériau de tuyauxDisponibilitéPrix
- MFLX06460-34Tygon E-Lab ext tubing, 1,42mm, 100ft1,42 mm (0,056")Tygon® E-Lab (E-3603)Connexion Pour la disponibilité1 * 100 Piedi - SFr. 198.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTube Ø int.Matériau de tuyauxDisponibilitéPrix
- MFLX07625-42Extension Tubing, peroxide-cured silicone, 2,06 mm ID, 50 ft/pk2,06 mm (0,081")Peroxide-cured siliconeConnexion Pour la disponibilité1 * 50 Piedi - SFr. 174.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTube Ø int.Matériau de tuyauxDisponibilitéPrix
- MFLX06460-42Tygon E-Lab ext tubing, 2,06mm, 100ft2,06 mm (0,081")Tygon® E-Lab (E-3603)Connexion Pour la disponibilité1 * 100 Piedi - SFr. 198.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTube Ø int.Matériau de tuyauxDisponibilitéPrix
- MFLX07625-34Extension Tubing, peroxide-cured silicone, 1,42 mm ID, 50 ft/pk1,42 mm (0,056")Peroxide-cured siliconeConnexion Pour la disponibilité1 * 50 Piedi - SFr. 174.00