Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Digital Gear Pump System, 1,17 ml/rev, 90-260 VAC, CH, 1,17 ml/rev, 4212 ml/min, 90 - 260 VAC
N° de catalogue MFLX74014-42-CH
2 year warranty
CE Compliant
ETL listed
Fournisseur:   Avantor Fluid Handling
Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
N° de catalogue MFLX74014-42-CH
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
2 year warranty
CE Compliant
ETL listed
Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Digital Gear Pump System, 1,17 ml/rev, 90-260 VAC, CH, 1,17 ml/rev, 4212 ml/min, 90 - 260 VAC
Prix
SFr. 4’060.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Order the complete pump drive and head system.
  • Graphical LCD shows four operating modes
  • IP33 rating ensures splash and dust resistance
  • Systems deliver pulse-free flow in combination with Micropump® A-mount head
  • Remote control via DB25 female connector on drive
Calibrate, copy, and dispense features produce precise, pulseless batching and dispensing. View pump performance continually. Retrieve displacement and flow values by pump head size.
These precision systems are easily operated from the intuitive, multilanguage LCD front panel or optional foot switch 07523-92 for hands-free on/off control. The IP33-rated enclosure protects internal components from damage.
Service kits 07144-42 and 74012-52 include: gears, suction shoe, shaft seals, and springs
Service kit 74012-22 includes: gears, bushings, and seals
Informazioni per l'ordine: Includes 6-ft (1.8-m) line cord with IEC 320/CEE22 socket. These models are shipped with country specific plug/cord set; please specify ultimate destination when ordering.
Spécifications
  • Débit:
    1,17 ml/rev
  • Débit maximal:
    4212 ml/min
  • Puissance:
    90 - 260 VAC
  • Désignation:
    Digital Gear Pump System, 1,17 ml/rev, 90-260 VAC
  • Seq:
    73
  • Electrical plug type:
    CH
  • Cat. No.:
    MFLX74014-42-CH
  • Matériaux en contact avec le fluide:
    316 SS, PPS, Viton
  • Garantie:
    See message
  • Modèle:
    74014-42
  • Differential pressure:
    4,14 bar (60 psi)
Services
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SERW2610.7100.01
    Qualification d'Installation et Qualification Opérationnelle d'une pompe péristatique chez le client, conformément aux SOP Avantor. Protocoles Avantor pour la qualification inclus. Frais de déplacement inclus (coût du transport aérien non inclu).
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Taille de l'ardillon/Tube Ø int. (port 1)
    Taille de l'ardillon/Tube Ø int. (port 2)
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX40610-16
    Fitting, natural polypropylene, straight, hose barb reducer, int.Ø ⅝×½";10/pack
    ⅝"
    ½"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 27.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Taille de l'ardillon/Tube Ø int. (port 2)
    Type de connection
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX30621-31
    Fitting, HDPE, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, ¼" ID x ⅛" NPT(M); 10/PK
    ¼"
    Thread to Barb
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 22.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX07523-92
    Footswitch, momentary start/stop, DB25, 6' cable
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 399.00
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..