[EN]WIPES EP 10 X 220 ST/DS PERFORM CLAS 1 * 10 Pce
SCUE70003099
Frequently Bought Together
Pointes de pipettes, Finntip™
: Thermo Fisher Scientific
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Lingettes pour applications générales, WYPALL* L40
: KIMBERLY CLARK
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
: VWR Chemicals
Rubans adhésifs, thermorésistants
: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Réservoirs de réactifs VWR®, PET/PS
: VWR Collection
Pinces pour tuyaux, PVDF, LaboPlast®
: BURKLE
Ethanol absolu absolu ≥99.5% USP, Ph. Eur.
: VWR Chemicals