Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 6 - 20 rpm, 12 VDC, Manual/Remote Control, 9,7 cm, 8,4 cm, 14 cm, 2,3 - 7,7 ml/min. (3 mm), 0,33 - 1,1 ml/min. (1,6 mm), 12 VDC
N° de catalogue MFLX73160-25
Fournisseur:   Avantor Fluid Handling
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
N° de catalogue MFLX73160-25
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 6 - 20 rpm, 12 VDC, Manual/Remote Control, 9,7 cm, 8,4 cm, 14 cm, 2,3 - 7,7 ml/min. (3 mm), 0,33 - 1,1 ml/min. (1,6 mm), 12 VDC
Prix
SFr. 437.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Variable-flow reversible peristaltic pump.
  • Flow ranges from 0,03 to 4 ml/min
  • Run dry without damage to pump
These cost-effective peristaltic pumps provide variable flow and exceptional life performance in a compact package. Select from three different motor speeds, and three different tubing sizes to achieve flow rates from 0,03 to 4 ml/min.
Order power supply separately. Wall mount power supply, 115 VAC/12 VDC with US standard plug sold separately as part number 73160-50. Wall mount power supply, 230 VAC/12 VDC with EU plug sold separately as part number 73160-52.
Informations de livraison: Includes silicone tube sets included; Norprene® and Viton® tubing sets available.
Spécifications
  • Débit:
    2,3 - 7,7 ml/min. (3 mm)
  • Débit maximal:
    0,33 - 1,1 ml/min. (1,6 mm)
  • Puissance:
    12 VDC
  • Désignation:
    Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 6 - 20 rpm, 12 VDC, Manual/Remote Control
  • Hauteur:
    9,7 cm
  • Longueur:
    8,4 cm
  • Seq:
    6
  • Largeur:
    14 cm
  • Débit min.:
    0,21 - 0,7 ml/min. (0,8 mm)
  • Cat. No.:
    MFLX73160-25
  • Matériaux en contact avec le fluide:
    Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
  • Inlet connection:
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • Duty cycle intermittent:
    Intermittent
  • Max. temperature:
    93 °C (200 °F) [fluid]
  • Garantie:
    1 year
  • Raccordement de sortie:
    0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
  • Pression max.:
    10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
  • Poids du colis:
    0,9 kg (2 lbs.)
  • Modèle:
    73160-25
  • Suction lift, wet:
    3658 mm of H₂O (144" H₂O)
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX73160-52
    Power Supply, wall mount, 230 VAC/12 VDC, EU plug
    230 VAC; 12 VDC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 51.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Arrêts à code couleur
    Max. motor RPM
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX73160-58
    Replacement Viton® Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segment
    MFLX73160-58
    22 rpm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 54.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Arrêts à code couleur
    Max. motor RPM
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX73160-56
    Replacement Norprene® Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segment
    MFLX73160-56
    22 rpm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 35.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Arrêts à code couleur
    Max. motor RPM
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX73160-54
    Replacement Silicone Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segment
    MFLX73160-54
    22 rpm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 24.60