Flowline Switch-Pro Remote Relay Level Controller
Remote Relay Level Controller; two sensors, one relay, 98,4 mm, 120/240 VAC; 50/60 Hz
N° de catalogue MFLX43300-32
CSA Certified
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Flowline Switch-Pro Remote Relay Level Controller
N° de catalogue MFLX43300-32
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
CSA Certified
Aller à
Product Details & Documents
Control large loads—SPDT relay(s) rated 250 VAC, 10 A resistive.
- LED indicators provide user with power, sensor and relay status
- Fail-safe relay control of pumps and valves with 0-60 second time delay
- PP 35 mm DIN enclosure with removable terminal straps
Controllers accept all Flowline(R) point level sensors and allow you to control external devices like pumps, valves, or alarms. Adjustable time delay prevents frequent relay-cycling. LEDs indicate wet/dry sensor condition. Mount controllers on any 35-mm DIN rail.
Spécifications
- Désignation:Remote Relay Level Controller; two sensors, one relay
- Longueur:98,4 mm
- Puissance:120/240 VAC; 50/60 Hz
- Cat. No.:MFLX43300-32
- Relay output:One SPDT, 250 VAC, 10 A (0,15 to 60 sec delay)
- Max. process temperature:70 °C
- Garantie:1 year
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..