Stopcocks with Flow Indicator, PVC
PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" hose barb
N° de catalogue MFLX06225-54
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Aller à
Product Details & Documents
Easily control flow with flow indicator handle.
- Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
Spécifications
- Désignation:PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" hose barb
- Outlet port:1/4" Barb
- Cat. No.:MFLX06225-54
- Ø intérieur tuyau:0,5 - 0,625"
- Matériaux en contact avec le fluide:PVC
- Connection type:NPT(M) x Barbed
- Orifice:6,35 mm (0,25")
- Max. temperature:48 °C (120 °F)
- Garantie:1 year
- Pression max.:150 psi
- Inlet port:1/4" NPT(M)
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MFLX06225-60Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 44.80