ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ball valve, 2-way right angled, EPDM, 3/8" NPT(F)
Masterflex® Ball valve, 2-way right angled, EPDM, 3/8" NPT(F)
Référence MFLX01379-22
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
undefined
Masterflex® Ball valve, 2-way right angled, EPDM, 3/8" NPT(F)
Référence MFLX01379-22
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
À propos de cet article
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
  • Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
  • Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
  • Type de connection:
    NPT(F)
  • Taille du port:
    0,375 NPT(F)
  • Max. temperature:
    60 °C (140 °F)
  • Désignation:
    Ball valve, 2-way right angled, EPDM, 3/8" NPT(F)
  • Seq:
    22
  • Environmentally Preferable:
  • Modèle:
    01379-22
  • Wetted materials:
    PVC
  • Orifice:
    11,0998 mm (0,437")
  • Cdt:
    1
  • Cv:
    7
  • Inlet port:
    3/8" NPT(F)
  • Outlet port:
    3/8" NPT(F)
Frequently Bought Together