[EN]PUMP MFLX L/S MODULAR EL3 115V 1 * 1 Pce
MFLX77913-02
Versatile variable-speed pump system with a wide flow range and simple controls.
- Separate motor and controller are connected via a 6-ft (1.9 m) cable — place components where convenient or where space allows
- Single-turn speed control and on/off switch with green power indicator — maintain speed setting while turning pump on/off
- The 1/10-hp reversible motor has soft start and back EMF for ±2% speed control
- Painted steel housing is IP33 rated for protection from vertically falling water
- Plage de débit de 4,8 à 480 ml/min avec tubulure L/S incluse - le débit dépend de la vitesse de rotation de l'entraînement, de la tête de pompe et et de la taille des tubulures
- Les modèles 115 VAC sont homologués ETL et cETL
Choose a convenient, complete system all with one catalog number. A perfect upgrade from a fixed-speed drive, these variable-speed drives offer a wider rpm range and ±2% speed regulation.
: Comprend un entraînement modulaire 07559-00, une tête de pompe Easy-Load® 3 77800-60, une tubulure C-Flex® ULTRA® de 10 pieds et un cordon de 1,8 m (6 pieds) avec une prise IEC 320/CEE22. Veuillez préciser le pays de destination lors de la commande.
- Débit maximal:480 ml/min
- Puissance:115 VCA; 50/60 Hz; 2,2 A
- Précision:±2%
- Connection Cloud:Non
- Type de commande:Analogique à vitesse variable
- Fréquence:50/60 Hz
- Débit min.:4,8 ml/min
- Nombre de canaux:1
- Pump series:L/S
- Tension:115 VCA
- Désignation:Système de pompe modulaire L/S avec tête de pompe Easy-Load 3, 115 VCA
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modèle:77913-02
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:480 ml/min
- Min. flow rate per channel:4,8 ml/min
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Nombre de rouleaux:3
- Cdt:1
- Matériau du boîtier:Painted steel and aluminium
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together