Masterflex® Smart Gasket® 2" Tri-Clamp, 1 Port, Stainless Steel; 1/EA
Catalog # MFLX30542-19
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Créez une connexion sécurisée avec vos joints sanitaires Masterflex® Smart Gasket®.
- Fabriquées en acier inoxydable durable (SS)
Les colliers Smart Gasket sont indispensables avec les joints car ils comportent des fentes qui permettent d'adapter le nombre de ports. Les colliers sont spécifiques au nombre de ports sur le joint.
- Sanitary clamp size (Port 1):2"
- Connection type:Sanitary
- Désignation:2" Tri-Clamp, 1 Port, Stainless Steel; 1/EA
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
- Fitting material:Stainless Steel
- Sanitary gasket size:2"
- No. of ports:1
- Garantie:1 year
Frequently Bought Together