[EN]SCREW CAP WITH TAPS/MATERIAL PE CHEM 1 * 1 Pce
N° de catalogue DECO60113
Fournisseur: Borer Chemie
[EN]SCREW CAP WITH TAPS/MATERIAL PE CHEM 1 * 1 Pce
N° de catalogue DECO60113
Fournisseur: Borer Chemie
Frequently Bought Together
2,2,4-Triméthylpentane, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Propanol-2, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Méthanol ≥99.8% (par GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
(±)-2-Éthyl-1-hexanol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acrylonitrile 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétonitrile ≥99.8% (par GC), CHROMASOLV™ pour la chromatographie en phase liquide, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
FISHER CHEMICAL ACETONITRIL UHPLC 4X1L 1 * 4 L
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Ether de pétrole, 80…110 °C
Fournisseur: Roth Carl
Carbone disulfure 99.9% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ether de pétrole, 40…60 °C pour l'analyse des résidus, approprié pour l'analyse des HAP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tétrahydrofuranne ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétone ≥99.5%, Réactif de Laboratoire
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Tétrahydrofuranne 99.5% stabilisé pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
HNBDILUTIONSOLVENT100ML 1 * 1 Pce
Fournisseur: Hach
Méthanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals