pH/conductivity meter, SevenDirect SD23
pH/conductivity meter, SevenDirect SD23
pH/Conductivity meter SevenDirect SD23 Pure H₂O
N° de catalogue 662-2412
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH/conductivity meter, SevenDirect SD23
N° de catalogue 662-2412
Fournisseur:  Mettler - Toledo
pH/conductivity meter, SevenDirect SD23
pH/conductivity meter, SevenDirect SD23
pH/Conductivity meter SevenDirect SD23 Pure H₂O
Prix
4 275.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Robust bench top meter for accurate pH and conductivity determinations in the lab and near production.
  • Large colour touch screen provides direct measurement and easy data entry
  • Instructions guide users through the sensor calibration process
  • Stores data, such as time stamp, sample and sensor ID with every measurement, also prints or exports records automatically
  • Closed connector compartment and replaceable cover keep the instrument safe from dust and spills, even with sensors attached (IP 54 in-use)
The large colour touch screen offers direct menu access, fast data entry, and guides users through routine tasks. The instruments supports GLP compliance by storing time stamp, sample also sensor and method IDs with every measurement.
Spécifications
  • Désignation:
    pH/Conductivity meter SevenDirect SD23 Pure H₂O
  • Seq:
    03
  • pH - Gamme:
    −2,000 - +20,000
  • mV - Résolution:
    1 / 0,1
  • Précision de la conductivité:
    0,5% of measured value
  • Gamme de température:
    −30,0…+130,0 °C
  • pH - Résolution:
    0,1 / 0,01 / 0,001
  • Précision - pH:
    ±0,002
  • Points d’étalonnage:
    pH: 1 - 5;
    Conductivity: 1 or 2
  • Étalonnage:
    pH: Linear, Segmented
    Conductivity: Linear, Manual cell constant
  • Salinité - Gamme:
    0,00 - 80,00 psu
  • Résistivité - Plage:
    0,00 - 100,0 MΩ*cm
  • Résolution de conductivité:
    Auto-range, max. 0,001
  • mV - Gamme:
    −2000,0 - +2000,0
  • Cat. No.:
    662-2412
  • Exactitude de la températue:
    ±0,1 (0...100 °C)
  • mV - Précision:
    ±0,1 (−500,0 - +500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0 - +2000,0 mV)
  • TDS - Gamme:
    0,00 mg/L - 1000 g/L
  • Plage de conductivité:
    0,000 μS/cm - 2000 mS/cm
  • Détermination dela température:
    0,1 °C
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2382
    Replaceable protective cover for SevenDirect meters
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 58.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2383
    Screws and feet set EasyPlace
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 31.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2413
    Electrode arm, EasyPlace Complete supports efficient measurement and calibration; With perfect vertical movement, the risk of any spillage is minimised; Includes parking beaker, parking beaker insert and sachet holder
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 352.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2414
    Magnetic stirrer, EasyMix for use with SevenDirect meters; The EasyMix can be controlled manually or automatically by the SevenDirect meter
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 417.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2415
    Parking beaker, EasyPlace electrode arm; Fill it with storage solution and keep your electrode perfectly conditioned also in short breaks between measurements; or use it to store the wetting cap while measuring
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 26.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2417
    Sachet holder, EasyPlace rotating; hold up to three buffer sachets and prevent spillage; It can be rotated to place one buffer after the other in the calibration position
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 50.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2416
    Parking beaker insert, EasyPlace; should be used while using the parking beaker with storage solution
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 9.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2418
    Sensor holder, EasyPlace Single for the EasyPlace electrode arm holds one sensor
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 26.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2419
    Sensor Holder, EasyPlace Triple for the EasyPlace electrode arm holds up to three sensors
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 31.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2420
    Sensor Holder, EasyPlace Single Extended for the EasyPlace electrode arm with extended length for use with large sample vessels. Holds one sensor
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 31.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2421
    Pole EasyPlace, 30 cm, standard pole for the EasyPlace electrode arm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 251.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2422
    Pole, EasyPlace 50 cm, extended pole for the EasyPlace electrode arm for use with large sample vessels
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 302.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2423
    Base plate for the EasyPlace electrode arm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 151.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2424
    Power supply, 18 W, does not include country-specific plug (order plugs separately with model (662-2426)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 100.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2425
    Top cover pole, EasyPlace or the top of the EasyPlace pole, has two positions for long-term sensor storage
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 26.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2426
    Plug set, set of country-specific plugs for Power supply 18 W (662-2424)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 34.10