pH meter, SevenDirect SD20
pH meter, SevenDirect SD20
pH meter SevenDirect SD20 Solids kit
N° de catalogue 662-2399
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH meter, SevenDirect SD20
N° de catalogue 662-2399
Fournisseur:  Mettler - Toledo
pH meter, SevenDirect SD20
pH meter, SevenDirect SD20
pH meter SevenDirect SD20 Solids kit
Prix
SFr. 2’185.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Robust bench top meter for accurate pH determinations in the lab and near production.
  • Large colour touch screen provides direct measurement and easy data entry
  • Instructions guide users through the sensor calibration process
  • Stores data, such as time stamp, sample and sensor ID with every measurement and prints or exports records automatically
  • Closed connector compartment and replaceable cover keep the instrument safe from dust and spills, even with sensors attached (IP 54 in-use)
The large colour touch screen offers a direct menu access, fast data entry and guides users through routine tasks. The instruments supports GLP compliance by storing time stamp, sample, sensor and method IDs with every measurement.
Spécifications
  • Désignation:
    pH meter SevenDirect SD20 Solids kit
  • Seq:
    07
  • mV - Gamme:
    −2000,0...+2000,0
  • pH - Gamme:
    −2,000...+20,000
  • Cat. No.:
    662-2399
  • Exactitude de la températue:
    ±0,1 °C (0...100 °C)
  • mV - Résolution:
    1 / 0,1
  • mV - Précision:
    ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • Gamme de température:
    −30,0…+130,0 °C
  • pH - Résolution:
    0,1 / 0,01 / 0,001
  • Précision - pH:
    ±0,002
  • Points d’étalonnage:
    1 - 5
  • Détermination dela température:
    0,1 °C
  • Étalonnage:
    Linear, Segmented
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2382
    Replaceable protective cover for SevenDirect meters
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 58.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2383
    Screws and feet set EasyPlace
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 31.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2414
    Magnetic stirrer, EasyMix for use with SevenDirect meters; The EasyMix can be controlled manually or automatically by the SevenDirect meter
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 417.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2415
    Parking beaker, EasyPlace electrode arm; Fill it with storage solution and keep your electrode perfectly conditioned also in short breaks between measurements; or use it to store the wetting cap while measuring
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 26.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2418
    Sensor holder, EasyPlace Single for the EasyPlace electrode arm holds one sensor
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 26.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2419
    Sensor Holder, EasyPlace Triple for the EasyPlace electrode arm holds up to three sensors
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 31.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2420
    Sensor Holder, EasyPlace Single Extended for the EasyPlace electrode arm with extended length for use with large sample vessels. Holds one sensor
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 31.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2421
    Pole EasyPlace, 30 cm, standard pole for the EasyPlace electrode arm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 251.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2425
    Top cover pole, EasyPlace or the top of the EasyPlace pole, has two positions for long-term sensor storage
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 26.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2426
    Plug set, set of country-specific plugs for Power supply 18 W (662-2424)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 34.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2413
    Electrode arm, EasyPlace Complete supports efficient measurement and calibration; With perfect vertical movement, the risk of any spillage is minimised; Includes parking beaker, parking beaker insert and sachet holder
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 352.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2416
    Parking beaker insert, EasyPlace; should be used while using the parking beaker with storage solution
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 9.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2417
    Sachet holder, EasyPlace rotating; hold up to three buffer sachets and prevent spillage; It can be rotated to place one buffer after the other in the calibration position
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 50.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2422
    Pole, EasyPlace 50 cm, extended pole for the EasyPlace electrode arm for use with large sample vessels
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 302.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2423
    Base plate for the EasyPlace electrode arm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 151.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-2424
    Power supply, 18 W, does not include country-specific plug (order plugs separately with model (662-2426)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 100.50